Learn More
1,4-Dioxan, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Solstice
Artikelnummer. 15663910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
210 kg
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
210 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15663910 210 kg 210 Kilogramm
15643910 1 l 1 Liter
15653910 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15663910 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 33147210KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dioxan, p-Dioxan, 1,4-Diethylendioxid, Diethylenether, 1,4-Dioxacyclohexan, Diethylendioxid, Dioxane, Diethylenoxid, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxan
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Dichte 1,034 g/ml bei 25 °C
Menge 210 kg
Explosionsgrenze 0.22
Flammpunkt 12 °C (53,6 °F)
Zündpunkt 356 °F
Dampfdruck 40 mmHg (25 °C), 27 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1165
Beilstein 102551
Formelmasse 88,11 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A