Learn More
1,4-Dioxaspiro[4.5 ]dec-8-Ylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10506144 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10235854 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506144 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08523CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 97096-16-7
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.21
MDL-Nummer MFCD04114556
InChI-Schlüssel KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine
PubChem CID 14634315
IUPAC-Name 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine
SMILES NC1CCC2(CC1)OCCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 97%