Learn More
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10287543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10287543 5 g Glasflasche 5 Gramm
10062292 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10287543 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 241010050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22428-87-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22428-87-1
Summenformel C8H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00067003
InChI-Schlüssel HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-ol, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-ol, 4-hydroxycyclohexanone ethylene acetal, 4-hydroxycyclohexanone monoethylene ketal, 8-hydroxy-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, pubchem20110, acmc-1chv5, 4,4-ethylenedioxycyclohexanol
PubChem CID 567352
IUPAC-Name 1,4-Dioxaspiro[4.5]Dekan-8-ol
SMILES OC1CCC2(CC1)OCCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4850 to 1.487
Menge 5 g
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit