Learn More
1,4-Dithio-DL-threitol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472458 1 g 1 Gramm
11482458 5 g 5 Gramm
11492458 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15797.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.22 €
    40.65 € / 1 Gramm
    Sparen 8.57 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes1,4-Dithio-DL-threitol is used as a protective agent in preventing oxidation of thiol groups and reagent for the reduction of disulfide groups in proteins. It is employed to investigate a-ketoglutarate dehydrogenase function, flavin cofactors in proteins and protein moieties involved in peroxide reduction. It is also useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützlich für die Stabilisierung sulfhydrylhaltiger Enzyme. 1,4-Dithio-DL-Threitol wird als Schutzmittel zur Verhinderung der Oxidation von Thiolgruppen und Reagenzien zur Reduktion von Disulfid-Gruppen in Proteinen verwendet. Wird eingesetzt, um die Funktion der a-Ketoglutarat-Dehydrogenase, Flavinkofaktoren in Proteinen und Proteingesellschaften zu untersuchen, die an der Peroxidreduktion beteiligt sind. Ist auch nützlich für die Stabilisierung sulfhydrylhaltiger Enzyme.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Chloroform, Diethylether, Aceton, Äther und Ethylacetat.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12-3-3483
Summenformel C4H10O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
MDL-Nummer MFCD00004877
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-Name (2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dithio-DL-threitol
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 125°C to 130°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Menge 1 g
Beilstein 1719757
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,3376
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,chloroform,diethyl ether,acetone,ether and ethyl acetate.
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dithio-DL-threitol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dithio-DL-threitol