Learn More
1-(4-Fluor-3-Methoxyphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444807
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15444807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32123.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870849-56-2
Summenformel C9H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.183
MDL-Nummer MFCD08062372
InChI-Schlüssel OGBGGCJKDXCBGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethanol, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,4-fluoro-3-methoxy-a-methyl
PubChem CID 24721520
IUPAC-Name 1-(4-Fluor-3-Methoxyphenyl)ethanol
SMILES CC(C1=CC(=C(C=C1)F)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanol
Menge 250 mg
Formelmasse 170.18
Reinheit (%) 95%