Learn More
1-(4-Fluorobenzyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Fluorobenzyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid |
| CAS | 96449-68-2 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Summenformel | C12H12FNO3 |
| MDL-Nummer | MFCD03086215 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-4-fluorobenzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorobenzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo, 1-4-fluorobenzyl-5-oxopyrrolidin-3-carboxylic acid, 1-4-fluorobenzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxidanylidene-pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| InChI-Schlüssel | IYAFJFDPMVQTJO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1C(CN(C1=O)CC2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O |
| Mehr anzeigen |