Learn More
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-Dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30390070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30390070 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390070 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59529010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxam
CAS 372941-46-3
Summenformel C15 H10 F N O3
Menge 10 mg
Synonym 5-Isobenzofurancarboxamide, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C15H10FNO3/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20-13/h1-7,13H,(H2,17,18)
SMILES NC(=O)c1ccc2C(OC(=O)c2c1)c3ccc(F)cc3
IUPAC-Name 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-Carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 271.24
Formelmasse 271.0645