Learn More
1-(4-Iodphenyl)-pyrrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488176 1 g -
11498176 5 g 5 Gramm
11408186 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15305.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 92636-36-7 | C10H8IN | 269.085 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92636-36-7
Summenformel C10H8IN
Molekulargewicht (g/mol) 269.085
MDL-Nummer MFCD00052399
InChI-Schlüssel FMURNAZHVQDQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-iodophenyl pyrrole, 1-4-iodophenyl-1h-pyrrole, acmc-20apaj, 4-iodophenyl pyrrole, maybridge1_002926, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole,1-4-iodophenyl, 1-4-iodophenyl-1h-pyrrole #
PubChem CID 272430
IUPAC-Name 1-(4-Iodphenyl)Pyrrol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Iodophenyl)pyrrole
Schmelzpunkt 128°C to 133°C
Menge 1 g
Beilstein 7915717
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 269.09
Reinheit (%) 97%