Learn More
1-(4-Moxy-3-methylphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30479041
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479041 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479041 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26956050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanone
CAS 10024-90-5
Summenformel C10H12O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-7-6-9(8(2)11)4-5-10(7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES CC1=CC(=CC=C1OC)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(4-Moxy-3-methylphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Formelmasse 164.0837