Learn More
1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 10024-90-5 |
| Summenformel | C10H12O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-7-6-9(8(2)11)4-5-10(7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | CC1=CC(=CC=C1OC)C(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.2 |
| Formelmasse | 164.0837 |