Learn More
1-[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]-4-n-propylbenzol, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397359
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397359 1 g 1 Gramm
11307369 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27480.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39969-26-1
Summenformel C18H18O
Molekulargewicht (g/mol) 250.341
MDL-Nummer MFCD04038795
InChI-Schlüssel NPCKVHHCQBJJIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-4-4-propylphenyl ethynyl benzene, 1-2-4-methoxyphenyl ethynyl-4-propylbenzene, 1-4-methoxyphenyl ethynyl-4-propylbenzene, 1-4-methoxyphenyl ethynyl-4-n-propylbenzene, benzene, 1-4-methoxyphenyl ethynyl-4-propyl, 1-4-methoxyphenyl-2-4-n-propylphenyl acetylene, 1-2-4-methoxyphenyl-1-ethynyl-4-propylbenzene, acmc-1ae6b
PubChem CID 22908548
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-[2-(4-propylphenyl)ethynyl]benzol
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]-4-n-propylbenzene
Schmelzpunkt 61°C (N)
Siedepunkt 162°C to 164°C (1 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 250.34
Reinheit (%) ≥99%