Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441090 1 g 1 Gramm
11451090 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441090 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25621.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10040-95-6 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10040-95-6
Summenformel C10H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.203
MDL-Nummer MFCD00060492
InChI-Schlüssel XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82328
IUPAC-Name 1-(4-Methoxyphenyl)Imidazol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methoxyphenyl)imidazole
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Siedepunkt 120°C (0.1 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Synonym 1-4-methoxyphenyl-1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl imidazole, n-4-methoxyphenyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-1h-imidazole, acmc-20ahwg, 4-imidazol-1-yl anisole, 4-imidazol-1-yl-anisole, 1-imidazolyl-4-methoxybenzene, 1h-imidazole,1-4-methoxyphenyl
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98%