Learn More
1-(4-Methylphenyl)-1-Methylethylamin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30473605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473605 50 mg 50 Milligramm
30478566 500 mg 500 Milligramm
30468121 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33929550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1654774-17-0
Summenformel C10H15N . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 185.69
IUPAC-Name 2-(4-Methylphenyl)propan-2-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.Cc1ccc(cc1)C(C)(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methylphenyl)-1-methylethylamine Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
Formelmasse 185.0971