Learn More
1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10705293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10705293 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10705293 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW04207DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 30186-38-0
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H11NO
MDL-Nummer MFCD01567103
Menge 1 g
Synonym 1-4-methylphenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-p-tolyl-2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-4-methylphenyl, acmc-20apac, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carboxaldehyde
InChI-Schlüssel LASYAEOJPVQNFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1C=O
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)pyrrol-2-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 185.23
PubChem CID 564322
Formelmasse 185.23
Reinheit (%) 97%