Learn More
1-(4-Morpholinyl)-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392667
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392667 10 g 10 Gramm
11302677 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11859.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2109-66-2 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2109-66-2
Summenformel C7H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.202
MDL-Nummer MFCD00023378
InChI-Schlüssel YAXQOLYGKLGQKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxypropyl morpholine, 1-morpholin-4-yl propan-2-ol, 1-morpholinopropan-2-ol, 1-morpholino-2-propanol, 4-2-hydroxypropyl morpholine, 1-4-morpholino-2-propanol, 4-morpholineethanol, alpha-methyl, 4-morpholineethanol, .alpha.-methyl, acmc-1ck5f, 1-morpholino propan-2-ol
PubChem CID 97957
IUPAC-Name 1-Morpholin-4-ylpropan-2-ol
SMILES CC(CN1CCOCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol
Dichte 1.02
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.4635
Menge 10 g
Beilstein 1443
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol