Learn More
1,4-Naphthochinon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Naphthoquinone |
| CAS | 130-15-4 |
| Summenformel | C10 H6 O2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Naphthoquinone (8CI), 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-Naphthylquinone, NSC 113960, NSC 9583, Quino Power NQ, Quino Power NQI, p-Naphthoquinone, α-Naphthoquinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H |
| SMILES | O=C1C=CC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | Naphthalin-1,4-Dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.15 |
| Formelmasse | 158.0368 |