Learn More
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400458 25 g 25 Gramm
11410458 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24600.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6410-10-2 | C16H11N3O3 | 293.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6410-10-2
Summenformel C16H11N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 293.28
MDL-Nummer MFCD00003908
InChI-Schlüssel ACHQDMGGRZPFAW-VLGSPTGOSA-N
ChEBI CHEBI:7986
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Schmelzpunkt 248°C to 252°C
Menge 25 g
Beilstein 680469
Synonym pentoxifylline, trental, oxpentifylline, pentoxifyllin, torental, pentoxyphylline, pentoxil, dimethyloxohexylxanthine, pentoxiphyllium, vazofirin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1
IUPAC-Name 3,7-Dimethyl-1-(5-Oxohexyl)Purin-2,6-Dion
PubChem CID 4740
Formelmasse 293.28