Learn More
1,4-Oxazepan-5-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440527
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11440527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22406.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10341-26-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10341-26-1
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD02683091
InChI-Schlüssel OXDIYMHNQAWSCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-1,4-oxazepin-5 2h-one, 1,4-oxazepin-5 2h-one, tetrahydro, 4-oxacaprolactam, acmc-1bsly, tetrahydro-1,4-oxazepin-5 4h-one, tetrahydro-2h-1,4-oxazepin-5-one
PubChem CID 7023020
IUPAC-Name 1,4-Oxazepan-5-on
SMILES O=C1CCOCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Oxazepan-5-one
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 97%