Learn More
1,4-Phenylendiamin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene) |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2 |
| Formelmasse | 108.0687 |
| Reinheit (%) | >95% |