Learn More
1-(-Pyridyl)ethylamin,4-pyridyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419460 250 mg 250 Milligramm
11429460 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419460 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50303.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 50392-78-4 | C7H11N2 | 123.18 g/mol
1-(4-Pyridyl)ethylamine is used as a pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(4-Pyridyl)ethylamin wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50392-78-4
Summenformel C7H11N2
Molekulargewicht (g/mol) 123.18
MDL-Nummer MFCD02245004,MFCD09256818,MFCD09256819
InChI-Schlüssel HIZMJYQEHFJWQY-LURJTMIESA-O
Synonym 1-4-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-4-yl-ethylamine, 1-pyridin-4-yl ethanamine, 1-4-pyridinyl ethanamine, 1-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 1-4-pyridinyl ethanamin, 4-1-aminoethyl pyridine, alpha-methyl-4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylethylamine, acmc-1aq0e
PubChem CID 247998
IUPAC-Name (1S)-1-(pyridin-4-yl)ethan-1-aminium
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Pyridyl)ethylamine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%