Learn More
1-(4-Pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348686
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348686 25 g 25 Gramm
11328686 1 g 1 Gramm
11338686 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19396.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1008-91-9 | C9H13N3 | 163.224 g/mol
1-(4-Pyridyl)piperazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to produce 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-benzyl)-piperazine with 1-(chloromethyl)-4-vinylbenzene by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(4-Pyridyl)Piperazin ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es wird auch zur Herstellung von 1-Pyridin-4-yl-4-(4-Vinyl-Benzyl)-Piperazin mit 1-(Chloromethyl)-4-Vinylbenzol durch Erhitzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008-91-9
Summenformel C9H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 163.224
MDL-Nummer MFCD00040745
InChI-Schlüssel OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
PubChem CID 70517
IUPAC-Name 1-Pyridin-4-ylpiperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Pyridyl)piperazine
Schmelzpunkt 136°C to 141°C
Siedepunkt 195°C to 200°C (0.3 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 609705
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 97%