Learn More
1-(4-Pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047531
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11328686 1 g 1 Gramm
11338686 5 g 5 Gramm
11348686 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11328686
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19396.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1008-91-9 | C9H13N3 | 163.224 g/mol
1-(4-Pyridyl)piperazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to produce 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-benzyl)-piperazine with 1-(chloromethyl)-4-vinylbenzene by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(4-Pyridyl)Piperazin ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es wird auch zur Herstellung von 1-Pyridin-4-yl-4-(4-Vinyl-Benzyl)-Piperazin mit 1-(Chloromethyl)-4-Vinylbenzol durch Erhitzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008-91-9
Summenformel C9H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 163.224
MDL-Nummer MFCD00040745
InChI-Schlüssel OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
PubChem CID 70517
IUPAC-Name 1-Pyridin-4-ylpiperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Pyridyl)piperazine
Schmelzpunkt 136°C to 141°C
Siedepunkt 195°C to 200°C (0.3 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 609705
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 97%