Learn More
1-(4-Pyridyl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30420964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420964 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP840640100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Pyridyl)piperazine
CAS 1008-91-9
Summenformel C9H13N3
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
SMILES N1(C2=CC=NC=C2)CCNCC1
IUPAC-Name 1-Pyridin-4-ylpiperazin
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
Formelmasse 163.1109