Learn More
1-(4-Pyridyl)piperazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Pyridyl)piperazine |
| CAS | 1008-91-9 |
| Summenformel | C9H13N3 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2 |
| SMILES | N1(C2=CC=NC=C2)CCNCC1 |
| IUPAC-Name | 1-Pyridin-4-ylpiperazin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.22 |
| Formelmasse | 163.1109 |