Learn More
1-(4-sec-Butylphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30332142
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332142 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332142 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6927151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-sec-Butylphenyl)ethanone
CAS 7645-81-0
Summenformel C12H16O
Menge 1 g
Synonym 1-[4-(1-Methylpropyl)phenyl]-ethanone, 4'-sec-Butyl-acetophenone, 4-(2-Butyl)acetophenone, 4-sec-Butylacetophenone, p-sec-Butylacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O/c1-4-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)13/h5-9H,4H2,1-3H3
SMILES O=C(C)C1=CC=C(C(C)CC)C=C1
IUPAC-Name 1-(4-(sec-Butyl)phenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 176.25
Formelmasse 176.12