Learn More
1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chlor-1-butanon, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chloro-1-butanone |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H19ClO/c1-14(2,3)12-8-6-11(7-9-12)13(16)5-4-10-15/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 238.1124 |