Learn More
1-[4-(Trifluormethyl)-phenyl]-pyrrol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426337
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15426337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33515.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92636-38-9
Summenformel C11H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 211.187
MDL-Nummer MFCD01567129
InChI-Schlüssel JFGOCJGHXODFKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrrole, 1-4-trifluoromethyl phenyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-4-trifluoromethyl phenyl, maybridge1_008121, 4-trifluoromethyl phenyl pyrrole
PubChem CID 2778132
IUPAC-Name 1-[4-(Trifluormethyl)Phenyl]Pyrrol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Schmelzpunkt 106°C to 108°C
Siedepunkt 152°C (53 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 211.19
Reinheit (%) 98%