Learn More
1-[4-(Trifluormethyl)-phenyl]-pyrrol, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrole |
| Schmelzpunkt | 106°C to 108°C |
| Siedepunkt | 152°C (53 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 211.19 |
| Reinheit (%) | 98% |