Learn More
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10651473 1 g 1 Gramm
10737275 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651473 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW00488DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 238403-48-0
Summenformel C10H13F3N4
Molekulargewicht (g/mol) 246.24
MDL-Nummer MFCD00728997
InChI-Schlüssel XVAZHAVSZFQOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl homopiperazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl homopiperazine, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl, maybridge1_000269, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 2782067
IUPAC-Name 1-[4-(Trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepan
SMILES FC(F)(F)C1=NC(=NC=C1)N1CCCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1, 4-diazepane
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 246.23
Reinheit (%) 95%