Learn More
1-(4-Trifluormethylphenyl)pentan-1-on, TRC
Artikelnummer. 30451783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451783 250 mg 250 Milligramm
30455553 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30451783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT791420250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42916-66-5
Summenformel C12H13F3O
Molekulargewicht (g/mol) 230.23
Synonym 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, p-(Trifluoromethyl)valerophenone, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
IUPAC-Name 1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)Pentan-1-1-on
SMILES O=C(CCCC)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-11(16)9-5-7-10(8-6-9)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
Formelmasse 230.09