missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-L-Ornithin]-Echinocandin-B-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30383757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383757 50 mg
30375627 500 mg
30386599 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30383757 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE32564550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1029890-89-8
Summenformel C34H51N7O15 . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 834.3
Synonym Anidulafungin Nucleus
SMILES Cl.C[C@@H](O)[C@@H]1NC(=O)C(NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](O)CN2C(=O)C(NC(=O)[C@@H](N)C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(=O)[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](C)CN3C1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-L-ornithine]-Echinocandin B Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H51N7O15.ClH/c1-12-10-41-24(25(12)47)32(54)39-30(52)20(46)9-18(35)28(50)36-21(13(2)42)33(55)40-11-17(45)8-19(40)29(51)38-23(31(53)37-22(14(3)43)34(41)56)27(49)26(48)15-4-6-16(44)7-5-15;/h4-7,12-14,17-27,30,42-49,52H,8-11,35H2,1-3H3,(H,36,50)(H,37,53)(H,38,51)(H,39,54);1H/t12-,13+,14+,17+,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,30+;/m0./s1
Formelmasse 833.321
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.