Learn More
1,5,5-Trimethylhydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441227 100 g 100 Gramm
11421227 5 g 5 Gramm
11431227 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24188.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6851-81-6 | C6H10N2O2 | 142.158 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6851-81-6
Summenformel C6H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.158
MDL-Nummer MFCD00040439
InChI-Schlüssel ZNYIPTYJBRGSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5,5-trimethylhydantoin, 3,4,4-trimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 1,5,5-trimethyl-imidazolidine-2,4-dione, 1,5,5-trimethyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, hydantoin, 1,5,5-trimethyl, 2,4-imidazolidinedione, 1,5,5-trimethyl, 1,5,5 trimethylhydantoin, acmc-209o3u, 1,5,5-trimethyl-hydantoin, 1,5,5-trimethyl hydantoin
PubChem CID 81295
IUPAC-Name 1,5,5-Trimethylimidazolidin-2,4-dion
SMILES CC1(C(=O)NC(=O)N1C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5,5-Trimethylhydantoin
Schmelzpunkt 161°C to 164°C
Menge 100 g
Formelmasse 142.16
Reinheit (%) 98%