Learn More
1-(5-Brom-2-hydroxyphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30344476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344476 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344476 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6962431G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 1450-75-5
Summenformel C8 H7 Br O2
Menge 1 g
Synonym Acetophenone, 5'-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-4-bromophenol, 2'-Hydroxy-5'-bromoacetophenone, 3-Bromo-6-hydroxyphenyl methyl ketone, 5-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-o-hydroxyacetophenone, NSC 46621
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Br)ccc1O
IUPAC-Name 1-(5-Brom-2 -hydroxyphenyl)Ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 215.044
Formelmasse 213.963