Learn More
1,5-Cyclooctadien(pyridin)(tricyclohexylphosphin)iridium(I)-hexafluorophosphat, TRC
Artikelnummer. 30353437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30353437 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353437 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC984570100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) Hexafluorophosphate
CAS 64536-78-3
Summenformel C31H48F6IrNP2
Menge 100 mg
Synonym (1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(1+) hexafluorophosphate, (1,5-Cyclooctadiene)pyridine(tricyclohexylphosphine)iridium hexafluorophosphate, (η4-1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate, Crabtree's Catalyst, Felkin-Crabtree catalyst
InChI-Formel InChI=1S/C18H33P.C8H10.C5H5N.F6P.Ir/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h16-18H,1-15H2;1,8H,2,4-5,7H2;1-5H;;/q;;;-6;+1
SMILES [F-]P([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].C12=CCCC([Ir+]2([N]3=CC=CC=C3)[P](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)=CCC1
IUPAC-Name Iridium(1+), [(1,2,5,6-η )-1,5-Cyclooctadien](pyridin)(tricyclohexylphosphin)-, Hexafluorophosphat(1-) (9CI)
Molekulargewicht (g/mol) 802.88
Formelmasse 803.28