Learn More
1,5-Cyclooctadien, TRC
Artikelnummer. 30363269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363269 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363269 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98451550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Cyclooctadiene
CAS 111-78-4
Summenformel C8H12
Menge 50 g
Synonym 1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
InChI-Formel InChI=1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2
SMILES C1CC=CCCC=C1
IUPAC-Name Cycloocta-1,5-dien
Molekulargewicht (g/mol) 108.18
Formelmasse 108.0939