Learn More
1,5-Cyclooctadien, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5-Cyclooctadiene |
| CAS | 111-78-4 |
| Summenformel | C8H12 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2 |
| SMILES | C1CC=CCCC=C1 |
| IUPAC-Name | Cycloocta-1,5-dien |
| Molekulargewicht (g/mol) | 108.18 |
| Formelmasse | 108.0939 |