Learn More
1,5-Diamino-4,8-Dihydroxy-9,10-Dihydroanthracen-9,10-Dion, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10213662
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10213662
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01090EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 145-49-3
Summenformel C14H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.244
MDL-Nummer MFCD00013722
InChI-Schlüssel HSYLKWSCFRLSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone, diaminoanthrarufin, 1,5-diaminoanthrarufin, 4,8-diaminoanthrarufin, 1,5-dihydroxy-4,8-diaminoanthraquinone, anthrarufin, 4,8-diamino, unii-q7yvg56q18, ccris 5599, 4,8-diamino-1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-anthracene-9,10-dione
PubChem CID 67351
IUPAC-Name 1,5-Diamino-4,8-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
SMILES C1=CC(=C2C(=C1N)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)N)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch