Learn More
1,5-Diamino-4,8-Dihydroxy-9,10-Dihydroanthracen-9,10-Dion, Tech., Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 270.24 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |