Learn More
1,5-Diaminoanthrachinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453108 25 g 25 Gramm
11463108 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18840.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 129-44-2 | C14H10N2O2 | 238.246 g/mol
1,5-Diaminoanthraquinone (DAAQ) may be used in the preparation of vertical nanowire arrays. It may be used in the synthesis of poly(1,5-diaminoanthraquinone) (PDAA) particles, via chemically oxidative polymerization of DAAQ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Diaminoanthrachinon (DAAQ) kann bei der Herstellung von vertikalen Nano-Arrays verwendet werden. Kann in der Synthese von Poly(1,5-diaminoanthrachinon) (PDAA)-Partikeln durch chemisch oxidative Polymerisation von DAAQ verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 129-44-2
Summenformel C14H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.246
MDL-Nummer MFCD00001226
InChI-Schlüssel VWBVCOPVKXNMMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diaminoanthraquinone, smoke red f, 1,5-diaminoanthrachinon, c.i. disperse red ii, 1,5-anthraquinonyldiamine, 9,10-anthracenedione, 1,5-diamino, 1,5-diamino-9,10-anthraquinone, 1,5-daa, 1,5-daa russian, unii-3zxx3hk358
PubChem CID 8513
IUPAC-Name 1,5-Diaminoanthracol-9,10-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,5-Diaminoanthraquinone
Schmelzpunkt ∼320°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 238.25
Reinheit (%) 97%