Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10265630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10265630 100 g Glasflasche 100 Gramm
10163160 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10265630 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159611000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3001-72-7
Summenformel C7H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 124.19
MDL-Nummer MFCD00005554
InChI-Schlüssel SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
PubChem CID 76349
IUPAC-Name 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]Pyrimidin
SMILES C1CN2CCCN=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 95.0°C to 98.0°C (7.5 mmHg)
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5190 to 1.5210
Menge 100 g
Fieser 01,189; 02,98; 04,116; 05,176; 06,157; 07,86; 13,91
Merck Index 15, 2995
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 124.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit