Learn More
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-Hexafluoropentan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419367 10 g 10 Gramm
11409367 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21405.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 371-83-5 | C5H4Br2F6 | 337.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371-83-5
Summenformel C5H4Br2F6
Molekulargewicht (g/mol) 337.89
MDL-Nummer MFCD00236657
InChI-Schlüssel XYMBGGTVDWPIBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane,1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoro, 1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 2736777
IUPAC-Name 1,5-Dibrom-1,1,3,3,5,5-Hexafluoropentan
SMILES FC(F)(Br)CC(F)(F)CC(F)(F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Dichte 2.003
Strukturformel BrCF2CH2CF2CH2CF2Br
Brechungsindex 1.4632
Menge 10 g
Formelmasse 337.89
Reinheit (%) 97%