Learn More
1,5-Dichlorpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459643 25 g 25 Gramm
11469643 100 g 100 Gramm
11479643 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459643 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12433.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 628-76-2 | C5H10Cl2 | 141.035 g/mol
1,5-Dichloropentane is used in the preparation of symmetrical sulfide, tetrydrothiopyran (thiane) by reaction with sodium sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Dichlorpentan wird bei der Herstellung von symmetrischem Sulfid, Tetrydrothiopyran (Thian) durch Reaktion mit Natriumsulfid verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-76-2
Summenformel C5H10Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 141.035
MDL-Nummer MFCD00001017
InChI-Schlüssel LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene chloride, pentane, 1,5-dichloro, pentamethylene dichloride, amylene chloride, unii-6n4a5v83we, 1,5-dichlorobutane, pentane,5-dichloro, acmc-1ay6s, 1,5-bis chloranyl pentane, wln: g5g
PubChem CID 12353
IUPAC-Name 1,5-Dichlorpentan
SMILES C(CCCl)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dichloropentane
Schmelzpunkt -72°C
Siedepunkt 182°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Strukturformel Cl(CH2)5Cl
Menge 25 g
UN-Nummer UN1152
Beilstein 1732340
Formelmasse 141.04
Reinheit (%) 98%