Learn More
1,5-Dichlorpentan, TRC
Artikelnummer. 30376646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376646 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376646 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43496525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dichloropentane
CAS 628-76-2
Summenformel C5 H10 Cl2
Menge 25 g
Synonym NSC 6210, Pentamethylene Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
SMILES ClCCCCCCl
IUPAC-Name 1,5-Dichlorpentan
Molekulargewicht (g/mol) 141.039
Formelmasse 140.016