Learn More
1,5-Diiodpentan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463537 100 g 100 Gramm
11453537 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17298.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 628-77-3 | C5H10I2 | 323.944 g/mol
1,5-Diiodopentane is used as a crosslinking reagent. It is used in the preparation of (iodoalkylaminocarbene)tungsten complexes. It is also used as alkylation to form unsubstituted cyclohexane. It is involved in the preparation of poly(1-vinyl imidazole-co-elthylene glycol methyl ether acrylate electrolytes and used for quasi-solid state dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Diiodpentan wird als vernetztes Reagenz verwendet. Wird bei der Herstellung von (Iodalkylaminocarben)wolframkomplexen verwendet. Wird auch als Alkylierung zur Bildung von nicht substituiertem Cyclohexan verwendet. Ist an der Herstellung von Poly(1-Vinylimidazol-co-Elthynmthyletheracrylatelektrolyten beteiligt und wird für quasifeste farbstoffsensibilisierte Solarzellen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-77-3
Summenformel C5H10I2
Molekulargewicht (g/mol) 323.944
MDL-Nummer MFCD00001101
InChI-Schlüssel IAEOYUUPFYJXHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1,5-diiodo, pentamethylene diiodide, 1,5-diiodopentan, pentane,5-diiodo, pubchem3853, acmc-20ap1i, 4-01-00-00317 beilstein handbook reference, iaeoyuupfyjxhn-uhfffaoysa, 1,5-diiodopentane, stab. with copper, 1,5-diiodopentane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12354
IUPAC-Name 1,5-Diiodopentan
SMILES C(CCI)CCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diiodopentane
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 2.176
Siedepunkt 128°C to 130°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6012
Menge 100 g
Beilstein 1697281
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 323.94
Reinheit (%) 97%