Learn More
1,5-Dimethyl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 95 +%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10442064 10 g 10 Gramm
10364322 1 g -
10178264 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10442064 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12601EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5744-59-2
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
MDL-Nummer MFCD00085040
InChI-Schlüssel PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 587757
SMILES CN1N=C(C=C1C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 10 g
IUPAC-Name 1,5-Dimethylpyrazol-3-carbonsäure
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 95%