Learn More
1,5-Dimethylnaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494210 500 mg -
11484210 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494210 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16819.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 571-61-9 | C12H12 | 156.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 571-61-9
Summenformel C12H12
Molekulargewicht (g/mol) 156.23
MDL-Nummer MFCD00004038
InChI-Schlüssel SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,5-dimethyl, 1,5-dmn, 1,5-dimethyl-naphthalene, acmc-209lwa, naphthalene,5-dimethyl, 1,5-dimethyl naphthalene, 1,5-dimethylnaphthalene, naphthalene, 1,5-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11306
ChEBI CHEBI:48608
IUPAC-Name 1,5-Dimethylnaphthalin
SMILES CC1=CC=CC2=C(C)C=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dimethylnaphthalene
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Siedepunkt 265°C to 266°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 mg
Beilstein 2039843
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 99%