Learn More
1,5-Dinitronaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30378616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378616 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378616 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD68021525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dinitronaphthalene
CAS 605-71-0
Summenformel C10 H6 N2 O4
Menge 25 g
Synonym 1,5-Dinitronaphthalene, Naphthalene, 1,5-dinitro- (8CI, 9CI, ACI), 1,5-Dinitronaphthalene (ACI), NSC 20593
InChI-Formel InChI=1S/C10H6N2O4/c13-11(14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12(15)16/h1-6H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2c(cccc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1,5-dinitronaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 218.17
Formelmasse 218.0328