Learn More
1-(5-Fluor-2-Methoxyphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424697
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424697 250 mg 250 Milligramm
15404697 1 g 1 Gramm
15414697 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32022.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 878572-08-8
Summenformel C9H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.18
MDL-Nummer MFCD08062369
InChI-Schlüssel VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_
PubChem CID 44891074
IUPAC-Name 1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-ol
SMILES COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanol
Menge 250 mg
Formelmasse 170.18
Reinheit (%) 95%