Learn More
Alfa Aesar™ 1,5-Hexadien-3-ol, 95 %
Artikelnummer. 11302056
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11302056 2 g 2 Gramm
11312056 10 g -
2 options
Artikelnummer. 11302056
Marke: Alfa Aesar™ L03182.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Anwendungen
1,5-Hexadien-3-ol wird bei der Synthese von (+)-Obtusenyn verwendet. Es wird als Zwischenprodukt verwendet. Es durchläuft die Sharpless-Epoxidierung und eine ringschließende Metathese, um neun gegliederte Oxocene zu erhalten.
Löslichkeit
Mäßig löslich.
Hinweise
Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 924-41-4
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00008662
InChI-Schlüssel SZYLTIUVWARXOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-hexadien-3-ol, 1,5-hexadiene-3-ol, 3-hydroxy-1,5-hexadiene
PubChem CID 79122
IUPAC-Name hexa-1,5-dien-3-ol
SMILES C=CCC(C=C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Hexadien-3-ol
Dichte 0.877
Siedepunkt 133°C to 134°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Brechungsindex 1.448
Menge 2 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1719962
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble.
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 95%