Learn More
1,5-Hexadien, 50 % in Pentan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11393467 2 g 2 Gramm
11303477 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 018720.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 628-16-0 | C6H6 | 78.114 g/mol
1,5-Hexadiyne is used in the preparation of bisdehydro[12]annulene and biphenylene. It is also used as an important starting material in the preparation of (5Z,9Z)-5,9-hexadecadienoic acid. Further, it is involved in the preparation of linear organotin polymers by reaction with organotin dihydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-16-0
Summenformel C6H6
Molekulargewicht (g/mol) 78.114
MDL-Nummer MFCD00014924
InChI-Schlüssel YFIBSNDOVCWPBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-hexadiyne, dipropargyl, bipropargyl, hc#cch2ch2c#ch, 1,5-hexadiyne in pentane, hccch2ch2cch, acmc-1b142, 1,5-hexadiyne 6ci, 8ci, 9ci, 1,5-hexadiyne solution, 50 wt. % in pentane 1g
PubChem CID 69402
ChEBI CHEBI:37821
IUPAC-Name Hexa-1,5-diyn
SMILES C#CCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Hexadiyne
Dichte 0.805 g/mL
Flammpunkt -2°C (29°F)
Menge 2 g
UN-Nummer UN3295
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 78.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % in Pentan
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Hexadiyne, 50% in pentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Pentane, 1,5-Hexadiyne